Få mere at vide
2,5-Dichloronitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30372205
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30372205 50 g
1 options
Artikelnummer. 30372205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43552550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Mængde 50 g
Synonym Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 192
Formel vægt 190.9541