Få mere at vide
2,5-Dichloronitrobenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30052431
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052431 25 mg
17981916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052431 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1273.220025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,5-dichlornitrobenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Dichloronitrobenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 192
Mængde 25 mg
Formel vægt 190,9541 g/mol