Få mere at vide
2,5-Dichlorohydroquinon, 97%
Artikelnummer. 11479187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479187 1 g 1g
11489187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21285.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 824-69-1 | C6H4Cl2O2 | 179,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-69-1
Molekylær formel C6H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 179.00
MDL nummer MFCD00041749
InChI nøgle AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
PubChem CID 65
ChEBI CHEBI:27545
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzen-1,4-diol
SMIL OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorohydroquinone
Smeltepunkt 168°C to 171°C
Mængde 1 g
Formel vægt 179
Procent renhed 97%