Få mere at vide
2,5-Dichlorofluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichlorofluorene |
| CAS | 934748-28-4 |
| Molekylær formel | C13H8Cl2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dichloro-9H-fluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-4-5-11-9(7-10)6-8-2-1-3-12(15)13(8)11/h1-5,7H,6H2 |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cc3cccc(Cl)c23)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.11 |
| Formel vægt | 234.0003 |