Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30377487
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377487 1 g
30369742 500 mg
30387500 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4384101G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2745-49-5
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
Synonym 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, (2,5-Dichlorophenyl)methyl Chloride, a,2,5-Trichlorotoluene
SMIL ClCc1cc(Cl)ccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Formel vægt 193.9457