Få mere at vide
2,5-Dichlorobenzenethiol, TRC
Artikelnummer. 30382884
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30382884 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30382884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4322202.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Molekylær formel C6H4Cl2S
Mængde 2.5 g
Synonym 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMIL Sc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 2,5-dichlorobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 179.07
Formel vægt 177.9411