Få mere at vide
2,5-dichloranilin, TRC
Artikelnummer. 30384005
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30384005 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30384005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43171050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloroaniline
CAS 95-82-9
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N
Mængde 50 g
Synonym Benzenamine, 2,5-dichloro-, 2,5-DCA
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
SMIL Nc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 2,5-dichloranilin
Molekylvægt (g/mol) 162.02
Formel vægt 160.9799