Få mere at vide
2,5-dichloranilin, 99%
Artikelnummer. 11429073
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429073 2500 g 2500g
11414080 250 g 250g
11419073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11151.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-82-9 | C6H5Cl2N | 162,01 g/mol
2,5-dichloranilin blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig og følsom kvantitativ metode til påvisning af nogle anilinderivater ved fastfase mikroekstraktion i gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-dichloranilin blev brugt i en undersøgelse til at udvikle en hurtig
og følsom kvantitativ metode til påvisning af nogle anilinderivater ved fastfase mikroekstraktion i gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet saltsyre.
Bemærkninger
Air& Lysfølsom, hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-82-9
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.01
MDL nummer MFCD00007667
InChI nøgle AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
PubChem CID 7262
ChEBI CHEBI:34245
IUPAC navn 2,5-dichloranilin
SMIL NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloroaniline
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Tæthed 1.54
Kogepunkt 250°C to 251°C
Flammepunkt 139°C (282°F)
Mængde 2500 g
FN nummer UN3442
Beilstein 1447438
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vægt 162.02
Procent renhed 99%