Få mere at vide
2,5-Dichloroaniline-3,4,6-d3, TRC
Artikelnummer. 30384528
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30384528 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30384528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4317112.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloroaniline-3,4,6-d3
CAS 783321-80-2
Molekylær formel C6H2D3Cl2N
Mængde 2.5 mg
Synonym 2,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,5-d3-amine, 3,6-dichloro- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D
SMIL [2H]c1c([2H])c(Cl)c(N)c([2H])c1Cl
IUPAC navn 2,5-dichloro-3,4,6-trideuterioaniline
Molekylvægt (g/mol) 165.04
Formel vægt 163.9987