Få mere at vide
2',5'-dichloracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',5'-Dichloroacetophenone |
| CAS | 2476-37-1 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.039 |
| Formel vægt | 187.98 |