Få mere at vide
2',5'-dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30371376
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30371376 100 g
1 options
Artikelnummer. 30371376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD431605100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dichloroacetophenone
CAS 2476-37-1
Molekylær formel C8 H6 Cl2 O
Mængde 100 g
Synonym 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 1-(2,5-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 189.039
Formel vægt 187.98