Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2',5'-Dichloroacetoacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429230
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429230 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11429230 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A16700.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-72-6
Molekylær formel C10H9Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 246.087
MDL nummer MFCD00018520
InChI nøgle HLMZZYYGOKOOTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',5'-dichloroacetoacetanilide, n-2,5-dichlorophenyl-3-oxobutanamide, acetoacetic acid-2,5-dichloroanilide, butanamide, n-2,5-dichlorophenyl-3-oxo, acetoacetanilide, 2',5'-dichloro, acmc-1cg2h, 2,5-dichloroacetoacetanilide, acetoacetanilide,5'-dichloro, n-acetoacetyl-2,5-dichloroaniline, butanamide,5-dichlorophenyl-3-oxo
PubChem CID 74890
IUPAC navn N-(2,5-dichlorophenyl)-3-oxobutanamide
SMIL CC(=O)CC(=O)NC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',5'-Dichloroacetoacetanilide
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Mængde 5 g
Formel vægt 246.09
Procent renhed 98%