Få mere at vide
2,5-Dichloro-p-xylene, 98%
Artikelnummer. p-7025705
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489267 25 g 25g
11499267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21344.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-05-6
Molekylær formel C8H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.052
MDL nummer MFCD00000610
InChI nøgle UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
IUPAC navn 1,4-dichlor-2,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-p-xylene
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Kogepunkt 221°C to 223°C
Mængde 25 g
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.