Få mere at vide
2,5-dichlor-p-xylen, 98%
Artikelnummer. 11499267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499267 100 g 100g
11489267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21344.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175,052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-05-6
Molekylær formel C8H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.052
MDL nummer MFCD00000610
InChI nøgle UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
IUPAC navn 1,4-dichlor-2,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-p-xylene
Smeltepunkt 68 °C til 70 °C
Mængde 100 g
Kogepunkt 221 °C til 223 °C
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.