Få mere at vide
2,5-Dichloro-p-xylene, 98%
Artikelnummer. 11489267
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489267 25 g 25g
11499267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21344.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-05-6
Molekylær formel C8H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.052
MDL nummer MFCD00000610
InChI nøgle UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
IUPAC navn 1,4-dichlor-2,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-p-xylene
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Mængde 25 g
Kogepunkt 221°C to 223°C
Formel vægt 175.06
Procent renhed 98%