Få mere at vide
2,5-Dichloro-p-phenylendiamin, 99%
Artikelnummer. 11407044
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407044 5 g 5g
11417044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21494.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 20103-09-7 | C6H6Cl2N2 | 177,028 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20103-09-7
Molekylær formel C6H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 177.028
MDL nummer MFCD00007902
InChI nøgle QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine, 2,5-dichloro-p-phenylenediamine, 2,5-dichloro-1,4-benzenediamine, 1,4-diamino-2,5-dichlorobenzene, 1,4-benzenediamine, 2,5-dichloro, unii-9ccw77baxp, 1,4-diamino-3,6-dichlorobenzene, p-phenylenediamine, 2,5-dichloro, 9ccw77baxp, benzene, 2,5-dichloro, 1,4-diamino
PubChem CID 29949
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzen-1,4-diamin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)N)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 164°C to 168°C
Mængde 5 g
Formel vægt 177.03
Procent renhed 99%