Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-p-benzoquinone |
| Smeltepunkt | 159,0 °C til 161,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 176.99 |
| Procent renhed | 98% |