Få mere at vide
2,5-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311710
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311710 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10311710 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00145DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 89719-92-6
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H2Cl2F3N
MDL nummer MFCD09749663
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
InChI nøgle GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
IUPAC navn 2,5-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 215.98
PubChem CID 26986016
Formel vægt 215.99
Procent renhed 97%