Få mere at vide
2,5-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486247
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486247 1 g 1g
15496247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33442.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89719-92-6 | Molekylformel: C6H2Cl2F3N | Molekylvægt: 215,98 g/mol
2-chlor-6-(trifluormethyl)pyridin, 2-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin og 3-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin blev hver omdannet til de tre mulige carboxylsyrer 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 og 20. Dette blev opnået ved at anvende flere, men ikke alle de organometalliske værktøjskassemetoder : transformation af en mere basisk organometallisk art til en mindre basisk isomer ved transmetalation-ækvilibrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-chloro-6-(trifluormethyl)pyridin, 2-chloro-5-(trifluormethyl)pyridin og 3-chloro-4-(trifluormethyl)pyridin blev hver omdannet til de tre mulige karboxylsyrer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 og 20. Dette blev opnået ved at anvende flere, men ikke alle, af de organometalliske ''værktøjskassemetoder'': transformation af en mere basisk organometallisk art til en mindre basisk isomer ved transmetalerings-udligning.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxiderende midler, aluminium. Beskyttelse under nitrogen og lavere temperatur anbefales (under 4 grader C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89719-92-6
Molekylær formel C6H2Cl2F3N
Molekylvægt (g/mol) 215.98
MDL nummer MFCD09749663
InChI nøgle GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
PubChem CID 26986016
IUPAC navn 2,5-dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 76 °C (18 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 215.99
Procent renhed 97%