Få mere at vide
2,5-diclor-4-pyridincarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 102645-33-0 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl2 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H |
| SMIL | Clc1cc(C=O)c(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 2,5-dichloropyridin-4-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 176 |
| Formel vægt | 174.9592 |