Få mere at vide
2,5-Dichloro-4-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-4-methylaniline |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 174.9956 |