Få mere at vide
2,5-dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673793
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673793 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10610923 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00821DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 91591-63-8
Molekylær formel C8H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 201.05
MDL nummer MFCD00052631
InChI nøgle UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334852
IUPAC navn 2,5-dichlor-4,6-dimethylpyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=C(C(=NC(=C1Cl)C)Cl)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloro-4, 6-dimethylnicotinonitrile
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-nicotinonitrile, pubchem20434, ksc669q6f, 2,5-dichloro-3-cyano-4,6-dimethylpyridine, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-3-pyridyl cyanide, 3-pyridinecarbonitrile,5-dichloro-4,6-dimethyl, 2,5-dichloro-4,6-dimethyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2,5-dichloro-4,6-dimethyl
Formel vægt 201.06
Procent renhed 95%