Få mere at vide
2,5-diclor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)anilin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline |
| CAS | 103015-84-5 |
| Molekylær formel | C9H5Cl2F6NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzenamine (ACI), CGA 224443 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2F6NO/c10-3-2-6(4(11)1-5(3)18)19-9(16,17)7(12)8(13,14)15/h1-2,7H,18H2 |
| SMIL | FC(C(F)C(F)(F)F)(F)OC(C=C1Cl)=C(C=C1N)Cl |
| IUPAC navn | 2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.04 |
| Formel vægt | 326.9652 |