Få mere at vide
2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-2,5-dimethylhexane |
| CAS | 6223-78-5 |
| Molekylær formel | C8H16Cl2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dimethyl-2,5-dichlorohexane, NSC 408418 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16Cl2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)(Cl)CCC(C)(C)Cl |
| IUPAC navn | 2,5-dichloro-2,5-dimethylhexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vægt | 182.0629 |