Få mere at vide
2,5-dichlor-1,4-dimethylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30379210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379210 10 g
30373866 1 g
30376493 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43888510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-05-6
Molekylær formel C8 H8 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 175.06
Synonym 2,5-Dichloro-p-xylene, NSC 61999, 1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene
IUPAC navn 1,4-dichloro-2,5-dimethylbenzen
SMIL Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 174.0003