Få mere at vide
2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0003 |