Få mere at vide
2,5-Dichloro-1,3-benzenedicarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichloro-1,3-benzenedicarbonitrile |
| CAS | 109292-89-9 |
| Molekylær formel | C8H2Cl2N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5-Dichloroisophthalonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2Cl2N2/c9-7-1-5(3-11)8(10)6(2-7)4-12/h1-2H |
| SMIL | ClC1=CC(C#N)=C(Cl)C(C#N)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.02 |