Få mere at vide
2,5-Dibromothiophen, TRC
Artikelnummer. 30376127
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30376127 10 g
1 options
Artikelnummer. 30376127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42548310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromothiophene
CAS 3141-27-3
Molekylær formel C4 H2 Br2 S
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMIL Brc1ccc(Br)s1
IUPAC navn 2,5-dibromothiofhen
Molekylvægt (g/mol) 241.93
Formel vægt 239.8244