Få mere at vide
2,5-Dibromothiophen, 95%
Artikelnummer. 10666584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666584 500 g Glasflaske 500g
10502931 25 g Glasflaske 25g
10041580 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148685000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3141-27-3
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.93
MDL nummer MFCD00005420
InChI nøgle KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC navn 2,5-dibromthiophen
SMIL BrC1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromothiophene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -6 °C
Farve Gul til Brun
Tæthed 2.1400g/mL
Kogepunkt 211 °C
Flammepunkt 99 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,6270 til 1,63
Mængde 500 g
Beilstein 17, 33
Specifik vægtfylde 2.14
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig
Formel vægt 241.93
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromothiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.