Få mere at vide
2,5-Dibromothiophen, 95%
Artikelnummer. 11434080
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434080 25 g 25g
11465423 50 g 50g
11475423 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13406.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3141-27-3 | C4H2Br2S | 241,93 g/mol
2,5-Dibromthiophen, bruges hovedsageligt som farmaceutisk mellemprodukt og syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-Dibromthiophen, bruges hovedsageligt som farmaceutisk mellemprodukt og
syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Det er opløseligt i chloroform og methanol. Det er uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3141-27-3
Molekylær formel C4H2Br2S
Molekylvægt (g/mol) 241.93
MDL nummer MFCD00005420
InChI nøgle KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiophene, unii-f0033k8cxm, pubchem5512, thiophene,5-dibromo, acmc-1ckmh, 2,5-bis bromanyl thiophene, ksc224g0j, 2,5-dibromothiophene, bidd:gt0086
PubChem CID 18453
IUPAC navn 2,5-dibromthiophen
SMIL BrC1=CC=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromothiophene
Smeltepunkt -6 °C
Tæthed 2.15
Kogepunkt 210 °C til 212 °C
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.629
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 109899
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i kloroform og methanol. Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 241.94
Procent renhed 96%