Få mere at vide
2,5-Dibromotiazol, 97%
Artikelnummer. 11441470
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441470 25 g 25g
11431470 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26909.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 4175-78-4 | C3HBr2NS | 242,916 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4175-78-4
Molekylær formel C3HBr2NS
Molekylvægt (g/mol) 242.916
MDL nummer MFCD00016891
InChI nøgle XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, #
PubChem CID 312394
IUPAC navn 2,5-dibrom-1,3-thiazol
SMIL C1=C(SC(=N1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromothiazole
Smeltepunkt 47 °C til 49 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 242.92
Procent renhed 97%