Få mere at vide
2,5-Dibromopyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dibromopyridine |
| CAS | 624-28-2 |
| Molekylær formel | C5 H3 Br2 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Nicotinic Acid Impurity 13 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC navn | 2,5-dibromopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.89 |
| Formel vægt | 234.8632 |