Få mere at vide
2,5-dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10274660 10 g Glasflaske 10g
11351022 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112900100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-28-2 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-28-2
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
MDL nummer MFCD00006221
InChI nøgle ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo pyridine, pyridine, 2,5-dibromo, 2,5-dibrompyridin, 2,5-dibromo-pyridine, 2,5-dibromopyridin, 3,6-dibromopyridine, 2,5,-dibromopyridine, 2,5-dibrompyridine, 2,5 dibromopyridine, pyridine,5-dibromo
PubChem CID 69353
IUPAC navn 2,5-dibrompyridin
SMIL BrC1=CC=C(Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromopyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 91.0°C to 96.0°C
Farve Beige til brun eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)Br2
Mængde 10 g
Beilstein 20,233
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 236.89
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.