Få mere at vide
2,5-dibrompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474343
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474343 10 g 10g
11484343 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10937.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-28-2 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-28-2
Molekylær formel C5H3Br2N
Molekylvægt (g/mol) 236.89
MDL nummer MFCD00006221
InChI nøgle ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo pyridine, pyridine, 2,5-dibromo, 2,5-dibrompyridin, 2,5-dibromo-pyridine, 2,5-dibromopyridin, 3,6-dibromopyridine, 2,5,-dibromopyridine, 2,5-dibrompyridine, 2,5 dibromopyridine, pyridine,5-dibromo
PubChem CID 69353
IUPAC navn 2,5-dibrompyridin
SMIL BrC1=CC=C(Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromopyridine
Smeltepunkt 92°C to 96°C
Kogepunkt 249°C
Mængde 10 g
Beilstein 109099
Formel vægt 236.9
Procent renhed 97%