Få mere at vide
2,5-Dibromohydroquinon, 97%
Artikelnummer. 15461698
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461698 5 g 5g
15451698 1 g 1g
15471698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55453.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 14753-51-6 | C6H4Br2O2 | 267,904 g/mol
Det er et vigtigt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig
i methanol
Bemærkninger
Opbevaring: Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted og væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14753-51-6
Molekylær formel C6H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 267.904
MDL nummer MFCD00192664
InChI nøgle VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 280945
IUPAC navn 2,5-dibrombenzen-1,4-diol
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Br)O)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromohydroquinone
Smeltepunkt 191°C to 194°C
Mængde 5 g
Synonym 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 267.9
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromohydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromohydroquinone