Få mere at vide
2,5-dibrobenzensulfonylchlorid, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 69 °C til 72 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2694054 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 334.41 |
| Procent renhed | 99% |