Få mere at vide
2,5-dibrombenzensulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389905 1 g 1g
11399905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23886-64-8 | C6H3Br2ClO2S | 334.406 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23886-64-8
Molekylær formel C6H3Br2ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 334.406
MDL nummer MFCD00060685
InChI nøgle ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenyl chlorosulfone, 2,5-dibromobenzene sulphonyl chloride, pubchem5112, acmc-1cbvd, ksc201m8p, 2,5-dibromophenylsulfonyl chloride, 2,5-dibromobenzenesulphonylchloride
PubChem CID 2737515
IUPAC navn 2,5-dibrombenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)S(=O)(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2694054
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 334.41
Procent renhed 99%