Få mere at vide
2,5-dibrom-p-xylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321407
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321407 100 g 100g
11311407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01776.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
2,5-Dibromo-p-xylen anvendes som flydende krystalmateriale. Det bruges også som mellemprodukt i agrokemikalier og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Dibromo-p-xylen anvendes som flydende krystalmateriale. Det bruges også som mellemprodukt i agrokemikalier og i lægemidler.
Opløselighed Opløselig i toluen, varm ethanol og varm methanol. Uopløselig i
vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1074-24-4
Molekylær formel C8H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 263.96
MDL nummer MFCD00000091
InChI nøgle QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
IUPAC navn 1,4-dibrom-2,5-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-p-xylene
Smeltepunkt 72°C to 74°C
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Beilstein 2080433
Kogepunkt 261°C
Opløselighedsinformation Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water.
Formel vægt 263.97
Procent renhed ≥98%