Få mere at vide
2,5-dibrom-4-picolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10613573 1 g 1g
10125363 5 g 5g
11946321 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 361050010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-26-0
MDL nummer MFCD00234955
InChI nøgle WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734429
IUPAC navn 2,5-dibrom-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromo-4-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 41.0°C
Farve Orange til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H5Br2N
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dibromo-4-picoline, pyridine, 2,5-dibromo-4-methyl, 2,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pubchem2411, 2 pound not5-dibromo-4-methylpyridine, acmc-209i6i, 2, 5-dibromo-4-picoline, 2,5-dibromo-4-methypyridine, ksc495g9l, tpc-py104
Molekylvægt (g/mol) 250.921
Formel vægt 251
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromo-4-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.