Få mere at vide
2,5-Dibromo-4-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493937 5 g 5g
15483937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30457.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-26-0
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.921
MDL nummer MFCD00234955
InChI nøgle WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-4-picoline, pyridine, 2,5-dibromo-4-methyl, 2,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pubchem2411, 2 pound not5-dibromo-4-methylpyridine, acmc-209i6i, 2, 5-dibromo-4-picoline, 2,5-dibromo-4-methypyridine, ksc495g9l, tpc-py104
PubChem CID 2734429
IUPAC navn 2,5-dibrom-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Mængde 5 g
Formel vægt 250.92
Procent renhed 97%