Få mere at vide
2,5-Dibromo-3-nitropyridine, 98%
Artikelnummer. 15478548
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478548 25 g 25g
15468548 5 g 5g
15488548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61961.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15862-37-0 | C5H2Br2N2O2 | 281.891 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-37-0
Molekylær formel C5H2Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 281.891
MDL nummer MFCD09266223
InChI nøgle OQKWPJCAKRVADO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3-nitro-pyridine, 2,5-di bromo-3-nitro pyridine, pyridine, 2,5-dibromo-3-nitro, pubchem5505, acmc-1bp61, ksc495e2t, 2 pound not5-dibromo-3-nitropyridine
PubChem CID 298470
IUPAC navn 2,5-dibrom-3-nitropyridin
SMIL C1=C(C(=NC=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Farve Gul
Mængde 25 g
Formel vægt 281.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dibromo-3-nitropyridine