Få mere at vide
2,5-Dibromo-3-methylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11357795
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11357795
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02693.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255.955 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13191-36-1
Molekylær formel C5H4Br2S
Molekylvægt (g/mol) 255.955
MDL nummer MFCD00015470
InChI nøgle IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
IUPAC navn 2,5-dibromo-3-methylthiophene
SMIL CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Tæthed 1.972
Kogepunkt 226°C to 230°C
Brydningsindeks 1.613
Mængde 100 g
Beilstein 108894
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 255.97
Procent renhed 98%