Få mere at vide
2,5-dibrom-3-methylthiophen, 98%
Product Code. 11337795
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11337795 5 g 5g
11347795 25 g 25g
11357795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11337795 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02693.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 13191-36-1 | C5H4Br2S | 255,955 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13191-36-1
Molekylær formel C5H4Br2S
Molekylvægt (g/mol) 255.955
MDL nummer MFCD00015470
InChI nøgle IHFXZROPBCBLLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,5-dibromo-3-methyl, 2,5-dibromo-3-methyl-thiophene, acmc-1bt3y, 2-p-nitrophenylthio ethanol, 2,5-dibrom-3-methylthiophen, 3-methyl-2,5-dibromothiophene, 2,5-dibromo-3-methylthiophene
PubChem CID 83219
IUPAC navn 2,5-dibrom-3-methylthiophen
SMIL CC1=C(SC(=C1)Br)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Tæthed 1.972
Kogepunkt 226 °C til 230 °C
Brydningsindeks 1.613
Mængde 5 g
Beilstein 108894
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 255.97
Procent renhed 98%