Få mere at vide
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophen, TRC
Artikelnummer. 30370998
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30370998 2 g
1 options
Artikelnummer. 30370998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4254352G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
CAS 52431-30-8
Molekylær formel C4 Br2 N2 O4 S
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
SMIL [O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen
Molekylvægt (g/mol) 331.93
Formel vægt 329.7946