Få mere at vide
2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498498 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498498 5 g Glasflaske 5g
13488498 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498498 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278220050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52431-30-8
Molekylær formel C4Br2N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 331.92
MDL nummer MFCD00015537
InChI nøgle AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
IUPAC navn 2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dibromo-3, 4-dinitrothiophene
Smeltepunkt 132,0 °C til 134,0 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 331.94
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.