Få mere at vide
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophen, 95%
Artikelnummer. 11378385
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378385 5 g 5g
11368385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10348.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52431-30-8 | C4Br2N2O4S | 331,92 g/mol
Reatant i syntesen af bromodinitroforbindelse, polymerer via stille kobling. 3,4-diaminothiophen blev opnået ved reduktion af 2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reatant i syntesen af bromodinitroforbindelse, polymerer via stille kobling. 3,4-diaminothiophen blev opnået ved reduktion af 2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52431-30-8
Molekylær formel C4Br2N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 331.92
MDL nummer MFCD00015537
InChI nøgle AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-3,4-dinitro-thiophene, thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro, acmc-1apgk, ksc491i5j, 2,5-dibromo-3,4-dinitrothiophene gc
PubChem CID 257024
IUPAC navn 2,5-dibrom-3,4-dinitrothiophen
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(Br)SC(Br)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Smeltepunkt 134 °C til 137 °C
Mængde 5 g
Beilstein 218219
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 331.94
Procent renhed 95%