Få mere at vide
2,5-Diaminotoluene sulfate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324874
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30324874 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30324874 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12198500100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
CAS 615-50-9
Analyt- eller komponentnavne 2,5-Diaminotoluene sulfate (2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate)
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H10 N2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
SMIL Cc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-methylbenzene-1,4-diamine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 220.0518 g/mol