Få mere at vide
2,5-diaminopyridin, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10282902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10282902 1 g 1g
10614565 5 g 5g
10545914 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10282902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360690010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4318-76-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4318-76-7
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
InChI nøgle MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminopyridine, 2,5-pyridinediamine, pyridine, 2,5-diamino, diaminopyridine van, unii-h6olz060hi, h6olz060hi, da1, pyridine,5-diamino, 2,5-diamino pyridine, 2,5-diamino-pyridine
PubChem CID 20314
IUPAC navn pyridin-2,5-diamin
SMIL C1=CC(=NC=C1N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Diaminopyridine
Kogepunkt 180.0°C (12.0 mmHg)
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 109.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Diaminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.