Få mere at vide
2,5-diaminohydroquinon-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Beskrivelse
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Bemærkninger
Luftfølsom. Det kan misfarves til sort-violet ved opbevaring. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Bemærkninger
Luftfølsom. Det kan misfarves til sort-violet ved opbevaring. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 0.25 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 213.06 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto