Få mere at vide
2,5-diaminohydroquinon-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026140
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
Artikelnummer. 11435087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Bemærkninger
Luftfølsom. Det kan misfarves til sort-violet ved opbevaring. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24171-03-7
Molekylær formel C6H10Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 213.058
MDL nummer MFCD00239416
InChI nøgle NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC navn 2,5-diaminobenzen-1,4-diol;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 0.25 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 213.06
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato