Få mere at vide
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11435087
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435087 0.25 g 0.25g
11425087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21969.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213,058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Bemærkninger
Luftfølsom. Det kan misfarves til sort-violet ved opbevaring. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24171-03-7
Molekylær formel C6H10Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 213.058
MDL nummer MFCD00239416
InChI nøgle NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC navn 2,5-diaminobenzen-1,4-diol;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 0.25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 213.06
Procent renhed 97%